Print…
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate) ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(pyridin-2-yldisulphanyl)propanoate, 3-(2-Pyridyldithio)propionic Acid N-Succinimidyl Ester, SPDP, 3-(2-Pyridyldithio)-Propionic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
S0819-1G S0819-5G S0819-250MG
TCIAS0819-1GEA 599 EUR
TCIAS0819-1G TCIAS0819-5G TCIAS0819-250MG
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate) ≥98.0% (por HPLC)
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₄S₂
Peso Molecular: 312.36 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00009636
Número CAS: 68181-17-9
EINECS: 269-034-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C