Print…
Sodium-3-(N-ethylanilino)propanesulphonate ≥98.0% (por HPLC) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
S0817-1G S0817-200MG
TCIAS0817-1GEA 87 EUR
TCIAS0817-1G TCIAS0817-200MG
Sodium-3-(N-ethylanilino)propanesulphonate ≥98.0% (por HPLC) para pesquisa bioquímica
Sodium-3-(N-ethylanilino)propanesulphonate
Fórmula: C₁₁H₁₇NO₃S
Número MDL : MFCD01311047
Número CAS: 82611-85-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test