N-Succinimidyl 3-(Diphenylphosphino)propionate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
3-(Diphenylphosphino)propionic Acid N-Succinimidyl Ester
S0816-1G
S0816-5G
TCIAS0816-1GEA
106
EUR
TCIAS0816-1G
TCIAS0816-5G
N-Succinimidyl 3-(Diphenylphosphino)propionate ≥98.0% (por HPLC)
N-Succinimidyl 3-(Diphenylphosphino)propionate
Fórmula:
C₁₉H₁₈NO₄P Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número CAS:
170278-50-9 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |