Print…
N-Succinimidyl Acrylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-Acryloxysuccinimide, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl acrylate, N-Acryloyloxysuccinimide, Acrylic Acid N-Succinimidyl Ester
S0814-25G S0814-5G
TCIAS0814-25GEA 474 EUR
TCIAS0814-25G TCIAS0814-5G
N-Succinimidyl Acrylate ≥98.0% (por GC)
N-Succinimidyl Acrylate
Fórmula: C₇H₇NO₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00078261
Número CAS: 38862-24-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 72.0 deg-C