N-Succinimidyl Methacrylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-Methacryloyloxysuccinimide, Methacrylic Acid N-Succinimidyl Ester
S0812-25G
S0812-5G
TCIAS0812-25GEA
386
EUR
TCIAS0812-25G
TCIAS0812-5G
N-Succinimidyl Methacrylate ≥98.0% (por GC)
N-Succinimidyl Methacrylate
Fórmula:
C₈H₉NO₄ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD15072193 Número CAS: 38862-25-8 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 102.0 to 106.0 deg-C |