Print…
1,1'-Sulphonyldiimidazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
S0803-25G S0803-5G
TCIAS0803-25GEA 189 EUR
TCIAS0803-25G TCIAS0803-5G
1,1'-Sulphonyldiimidazole ≥98.0% (por GC)
1,1'-Sulphonyldiimidazole
Fórmula: C₆H₆N₄O₂S
Número MDL : MFCD00015893
Número CAS: 7189-69-7
EINECS: 230-554-0
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C