Print…
9,9'-Spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9,9'-Spirobi[fluorene], 9,9'-Spirobifluorene
S0800-1G S0800-5G
TCIAS0800-1GEA 53 EUR
TCIAS0800-1G TCIAS0800-5G
9,9'-Spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (por HPLC)
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]
Fórmula: C₂₅H₁₆
Peso Molecular: 316.40 g/mol
Número MDL : MFCD08704216
Número CAS: 159-66-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C