Print…
Sodium cholate (de bile bovina) ≥98.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
S0596-5G S0596-25G
TCIAS0596-5GEA 16 EUR
TCIAS0596-5G TCIAS0596-25G
Sodium cholate (de bile bovina) ≥98.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Sodium cholate
Fórmula: C₂₄H₃₉NaO₅
Número MDL : MFCD00150749
Número CAS: 361-09-1
EINECS: 206-643-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +34.0 to +36.0 deg (C=0.6, Ethanol)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 5.0 %