Print…
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-4a,7,9-Trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)decahydro-4H-benzo[b]pyrano[2,3-e][1,4]dioxin-4-one dihydrochloride pentahydrate
S0584-25G S0584-5G
TCIAS0584-25GEA 178 EUR
TCIAS0584-25G TCIAS0584-5G
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Fórmula: C₁₄H₂₄N₂O₇·2HCl·5H₂O
Ponto de Fusão: 207°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00150886
Número CAS: 22189-32-8
Merck Index: 14,08739
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +21.0 deg (C=1,H2O)
Water 16.0 to 20.0 %