Print…
Sulphamethazine sodium salt ≥97.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
S0583-25G S0583-500G
TCIAS0583-25GEA 16 EUR
TCIAS0583-25G TCIAS0583-500G
Sulphamethazine sodium salt ≥97.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Sulphamethazine sodium salt
Fórmula: C₁₂H₁₃N₄NaO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00068333
Número CAS: 1981-58-4
EINECS: 217-840-0
Merck Index: 14,08915
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %