Print…
Sulphacetamide sodium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
S0578-25G S0578-250G
TCIAS0578-25GEA 25 EUR
TCIAS0578-25G TCIAS0578-250G
Sulphacetamide sodium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sulphacetamide sodium salt
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₃S
Número MDL : MFCD00007885
Número CAS: 127-56-0
EINECS: 204-848-4
Merck Index: 14,08899
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 8.0 %