Print…
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl DL-serinate hydrochloride, H-DL-Ser-OMe·HCl, 3-hydroxy-1-methoxy-1-oxopropan-2-aminium chloride, methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate, DL-Serine Methyl Ester Hydrochloride, H-DL-Ser-OMe.HCl
S0576-25G S0576-5G
TCIAS0576-25GEA 48 EUR
TCIAS0576-25G TCIAS0576-5G
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₀ClNO₃
Peso Molecular: 155.578 g/mol
Número MDL : MFCD00012593
Número CAS: 5619-04-5
EINECS: 227-047-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %