Print…
Salbutamol sulphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
S0531-25G S0531-5G S0531-1G
TCIAS0531-25GEA 264 EUR
TCIAS0531-25G TCIAS0531-5G TCIAS0531-1G
Salbutamol sulphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Salbutamol sulphate
Fórmula: (C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄
Ponto de Fusão: 180°C
Número MDL : MFCD00055200
Número CAS: 51022-70-9
EINECS: 256-916-8
Merck Index: 14,00216
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa3e7f0dc1db6555cd2e899bc45d5a7008fe93c3&vid=fa3e7f0dc1db6555cd2e899bc45d5a7008fe93c3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %