Print…
(S)-(-)-Epoxystyrene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (S)-Styrene oxide
S0517-25G S0517-5G
TCIAS0517-25GEA 160 EUR
TCIAS0517-25G TCIAS0517-5G
(S)-(-)-Epoxystyrene ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-Epoxystyrene
Fórmula: C₈H₈O
Ponto de ebulição: 89°C
Ponto de Inflamação: 77°C
Número MDL : MFCD00064310
Número CAS: 20780-54-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %