Print…
(R)-(+)-Epoxystyrene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (R)-(+)-Styrene oxide, (R)-Styrene oxide
S0516-5G S0516-25G
TCIAS0516-5GEA 61 EUR
TCIAS0516-5G TCIAS0516-25G
(R)-(+)-Epoxystyrene ≥96.0% (por GC)
(R)-(+)-Epoxystyrene
Fórmula: C₈H₈O
Peso Molecular: 120.15 g/mol
Ponto de ebulição: 194°C
Ponto de Inflamação: 77°C
Número MDL : MFCD00066210
Número CAS: 20780-53-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ca85023e62b3c7044a881349ad28c1f09883e81&vid=3ca85023e62b3c7044a881349ad28c1f09883e81&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +31.0 to +34.0 deg (neat)