Print…
N-Succinimidyl 6-Biotinamidohexanoate ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 6-Biotinamidohexanoic Acid N-Succinimidyl Ester, N-Biotinyl-6-aminohexanoic Acid Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoate, N-[5-(N-Succinimidyloxycarbonyl)pentyl]biotinamide, Biotin-LC-NHS, Biotin-C5-NHS Ester
S0490-20MG S0490-100MG
TCIAS0490-20MGEA 39 EUR
TCIAS0490-20MG TCIAS0490-100MG
N-Succinimidyl 6-Biotinamidohexanoate ≥97.0% (por HPLC)
N-Succinimidyl 6-Biotinamidohexanoate
Fórmula: C₂₀H₃₀N₄O₆S
Peso Molecular: 454.54 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00065502
Número CAS: 72040-63-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06cbdbcbf0756b86e7d5f131cb84a40e66f24a2a&vid=06cbdbcbf0756b86e7d5f131cb84a40e66f24a2a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.60 to 12.80 %