Print…
Metanolato de sódio ∼5 mol/L em metanol
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Sodium methylate, Sodium methanolate
S0486-500ML S0486-100ML
TCIAS0486-500MLEA 22 EUR
TCIAS0486-500ML TCIAS0486-100ML
Metanolato de sódio ∼5 mol/L em metanol
Metanolato de sódio
Fórmula: CH₃NaO
Peso Molecular: 54.02 g/mol
Ponto de Fusão: 127
Ponto de Inflamação: 33°C
Número MDL : MFCD00012179
Número CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 II
Merck Index: 14,08643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4d508bdad718ac240481b50aaad732607e749e1&vid=3cbcd068a9dd2a2c769ec316579d773581e602da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 27.0 to 29.7 w/w%