Print…
Sodium-4-(2-bromoethyl)benzenesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(2-Bromoethyl)benzenesulphonic acid Sodium Salt
S0484-25G S0484-5G
TCIAS0484-25GEA 183 EUR
TCIAS0484-25G TCIAS0484-5G
Sodium-4-(2-bromoethyl)benzenesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Sodium-4-(2-bromoethyl)benzenesulphonate
Fórmula: C₈H₉BrO₃S
Peso Molecular: 287.10 g/mol
Número MDL : MFCD06797167
Número CAS: 65036-65-9
EINECS: 265-318-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %