Print…
2,2'-sulphonylbis(4-tert-octylphenol) ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis[2-hydroxy-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] sulphone, Bis(2-hydroxy-5-tert-octylphenyl) Sulphone
S0478-5G S0478-1G
TCIAS0478-5GEA 201 EUR
TCIAS0478-5G TCIAS0478-1G
2,2'-sulphonylbis(4-tert-octylphenol) ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
2,2'-sulphonylbis(4-tert-octylphenol)
Fórmula: C₂₈H₄₂O₄S
Peso Molecular: 474.70 g/mol
Número MDL : MFCD00026328
Número CAS: 15452-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cfa481a1bc42cc1a2b9c7323200793ad3910367&vid=a24da83e23584f76876f2bb940778d9ab3136824&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency