Print…
4-Sulphothiacalix[4]arene sodium salt ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Tetrasodium Tetrathiacalix[4]arenetetrasulphonate, Thiacalix[4]arenetetrasulphonic acid Tetrasodium Salt
S0477-1G S0477-5G
TCIAS0477-1GEA 79 EUR
TCIAS0477-1G TCIAS0477-5G
4-Sulphothiacalix[4]arene sodium salt ≥98.0% (por HPLC)
4-Sulphothiacalix[4]arene sodium salt
Fórmula: C₂₄H₁₆O₁₆S₈
Peso Molecular: 904.78 g/mol
Ponto de Fusão: 390°C
Número MDL : MFCD06797166
Número CAS: 211561-04-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%