Print…
4-Sulphocalix[8]arene hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
S0471-1G S0471-5G
TCIAS0471-1GEA 165 EUR
TCIAS0471-1G TCIAS0471-5G
4-Sulphocalix[8]arene hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Sulphocalix[8]arene hydrate
Fórmula: C₅₆H₄₈O₃₂S₈
Número MDL : MFCD00917032
Número CAS: 137407-62-6
Encomendar
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 20 %