Print…
4-Sulphocalix[6]arene hydrate ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
S0470-1G S0470-5G
TCIAS0470-1GEA 179 EUR
TCIAS0470-1G TCIAS0470-5G
4-Sulphocalix[6]arene hydrate ≥95.0% (por HPLC)
4-Sulphocalix[6]arene hydrate
Fórmula: C₄₂H₃₆O₂₄S₆
Número MDL : MFCD00143376
Número CAS: 102088-39-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Water 3.0 to 15.0 %