Print…
4-Sulphocalix[4]arene hydrate ≥94.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetrahydroxycalix[4]arenetetrasulphonic acid, Tetrasulpho(tetrahydroxy)calix[4]arene
S0469-1G S0469-5G
TCIAS0469-1GEA 174 EUR
TCIAS0469-1G TCIAS0469-5G
4-Sulphocalix[4]arene hydrate ≥94.0% (por análise titulométrica)
4-Sulphocalix[4]arene hydrate
Fórmula: C₂₈H₂₄O₁₆S₄
Número MDL : MFCD03095486
Número CAS: 112269-92-8
Encomendar
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 94.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 15.0 %