Print…
Monomethyl suberate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 8-Methoxy-8-oxooctanoic acid, Suberic Acid Monomethyl Ester, Methyl Hydrogen Suberate, Octanedioic Acid Monomethyl Ester
S0440-25G S0440-5G
TCIAS0440-25GEA 143 EUR
TCIAS0440-25G TCIAS0440-5G
Monomethyl suberate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Monomethyl suberate
Fórmula: C₉H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 135°C
Número MDL : MFCD00004427
Número CAS: 3946-32-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dcdecf936468160d3e397da96fdc4994b9ee7bb&vid=1dcdecf936468160d3e397da96fdc4994b9ee7bb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %