Print…
GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate) ≥98.0% (por HPLC, azoto total) reagente de reticulação
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: GMBS
S0399-1G S0399-100MG S0399-25G S0399-5G
TCIAS0399-1GEA 155 EUR
TCIAS0399-1G TCIAS0399-100MG TCIAS0399-25G TCIAS0399-5G
GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate) ≥98.0% (por HPLC, azoto total) reagente de reticulação
GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate)
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00036817
Número CAS: 80307-12-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C