Print…
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate) ≥98.0% (por HPLC, azoto total) reagente de reticulação
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: MBS
S0398-1G S0398-100MG
TCIAS0398-1GEA 192 EUR
TCIAS0398-1G TCIAS0398-100MG
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate) ≥98.0% (por HPLC, azoto total) reagente de reticulação
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Fórmula: C₁₅H₁₀N₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005514
Número CAS: 58626-38-3
EINECS: 261-368-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 183.0 deg-C