Print…
Succinaldehyde bis(dimethyl acetal) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Succinaldehyde Tetramethyl Acetal, 1,1,4,4-Tetramethoxybutane
S0371-25G S0371-5G
TCIAS0371-25GEA 161 EUR
TCIAS0371-25G TCIAS0371-5G
Succinaldehyde bis(dimethyl acetal) ≥98.0% (por GC)
Succinaldehyde bis(dimethyl acetal)
Fórmula: C₈H₁₈O₄
Ponto de ebulição: 89°C
Número MDL : MFCD00127971
Número CAS: 6922-39-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %