Print…
Disodium sebacate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sodium decanedioate, Decanedioic Acid Disodium Salt, Disodium Decanedioate, Disodium Sebacate, Sebacic Acid Disodium Salt
S0270-25G S0270-500G
TCIAS0270-25GEA 49 EUR
TCIAS0270-25G TCIAS0270-500G
Disodium sebacate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Disodium sebacate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Número MDL : MFCD00070501
Número CAS: 17265-14-4
EINECS: 241-300-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f789f9297d4ac7073531c76c01294c4521ab3247&vid=f789f9297d4ac7073531c76c01294c4521ab3247&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency