Print…
Diisopropyl succinate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
S0269-25ML S0269-500ML
TCIAS0269-25MLEA 22 EUR
TCIAS0269-25ML TCIAS0269-500ML
Diisopropyl succinate ≥99.0% (por GC)
Diisopropyl succinate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Ponto de ebulição: 228°C
Número MDL : MFCD00059360
Número CAS: 924-88-9
EINECS: 213-110-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %