Print…
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate ≥93.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
S0258-25G S0258-500G S0258-100G
TCIAS0258-25GEA 21 EUR
TCIAS0258-25G TCIAS0258-500G TCIAS0258-100G
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate ≥93.0% (por análise titulométrica)
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate
Fórmula: C₈H₇NaO₃S·xH₂O
Número MDL : MFCD00013379
Número CAS: 123333-94-8
EINECS: 220-266-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1a9ea78d6060cd196fcf69caaad505a51ddc070&vid=a1a9ea78d6060cd196fcf69caaad505a51ddc070&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Bromination Method) min. 93.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 14.0 %