Print…
DMS (Dimethyl suberimidate dihydrochloride) ≥98.0% (por análise titulométrica) agente de reticulação, para pesquisa de proteínas
Fornecedor: TCI
Atenção
S0246-25G S0246-5G
TCIAS0246-25GEA 191 EUR
TCIAS0246-25G TCIAS0246-5G
DMS (Dimethyl suberimidate dihydrochloride) ≥98.0% (por análise titulométrica) agente de reticulação, para pesquisa de proteínas
DMS (Dimethyl suberimidate dihydrochloride)
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012574
Número CAS: 34490-86-3
EINECS: 252-060-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %