Print…
Vinyl stearate ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Stearic Acid Vinyl Ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
S0241-25G S0241-100G
TCIAS0241-25GEA 22 EUR
TCIAS0241-25G TCIAS0241-100G
Vinyl stearate ≥95.0% (por GC) estabilizada
Vinyl stearate
Fórmula: C₂₀H₃₈O₂
Peso Molecular: 310.52 g/mol
Número MDL : MFCD00026667
Número CAS: 111-63-7
EINECS: 203-890-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfe753ea8540473c3f6679c58bba8a95167273e0&vid=bfe753ea8540473c3f6679c58bba8a95167273e0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %