Print…
Sodium dimethyl-5-sulphoisophthalate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Sulphoisophthalic acid dimethyl ester sodium salt, Sodium 3,5-bis(methoxycarbonyl)benzenesulphonate, Dimethyl 5-sulphoisophthalate sodium salt, Dimethyl sodium 5-sulphoisophthalate
S0157-25G S0157-500G
TCIAS0157-25GEA 16 EUR
TCIAS0157-25G TCIAS0157-500G
Sodium dimethyl-5-sulphoisophthalate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sodium dimethyl-5-sulphoisophthalate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₇S
Peso Molecular: 296.22 g/mol
Número MDL : MFCD00007493
Número CAS: 3965-55-7
EINECS: 223-578-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency