Print…
Trimethylstearylammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trimethylstearylammonium Chloride
S0087-25G S0087-500G S0087-100G
TCIAS0087-25GEA 20 EUR
TCIAS0087-25G TCIAS0087-500G TCIAS0087-100G
Trimethylstearylammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Trimethylstearylammonium chloride
Fórmula: C₂₁H₄₆ClN
Peso Molecular: 348.06 g/mol
Número MDL : MFCD00050188
Número CAS: 112-03-8
EINECS: 203-929-1
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efbaffb734561056c43f2814c806da0edb40e4f6&vid=efbaffb734561056c43f2814c806da0edb40e4f6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %