Print…
Sodium sorbate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
S0058-25G S0058-500G
TCIAS0058-25GEA 62 EUR
TCIAS0058-25G TCIAS0058-500G
Sodium sorbate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Sodium sorbate
Fórmula: C₆H₈O₂
Número MDL : MFCD00058995
Número CAS: 7757-81-5
EINECS: 231-819-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency