Print…
Isobutyl salicylate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxybenzoic Acid Isobutyl Ester, Salicylic Acid Isobutyl Ester
S0013-25G S0013-500G
TCIAS0013-25GEA 16 EUR
TCIAS0013-25G TCIAS0013-500G
Isobutyl salicylate ≥99.0% (por GC)
Isobutyl salicylate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 259°C
Ponto de Inflamação: 121°C
Número MDL : MFCD00020035
Número CAS: 87-19-4
EINECS: 201-729-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %