Print…
Isoamyl salicylate (contains 2-Methylbutyl Salicylate)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isopentyl 2-Hydroxybenzoate, Isopentyl Salicylate, Salicylic Acid Isoamyl Ester, Isopentyl 2-hydroxybenzoate
S0012-25ML S0012-500ML
TCIAS0012-25MLEA 16 EUR
TCIAS0012-25ML TCIAS0012-500ML
Isoamyl salicylate (contains 2-Methylbutyl Salicylate)
Isoamyl salicylate
Fórmula: C₁₂H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 273°C
Ponto de Inflamação: 146°C
Número MDL : MFCD00020037
Número CAS: 87-20-7
EINECS: 201-730-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05125
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)