Print…
4-Phenylmorpholine para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14859.0050 8.14859.0250
8.14859.0050EA 52.2 EUR
8.14859.0050 8.14859.0250
4-Phenylmorpholine para síntese, Sigma-Aldrich®
4-Phenylmorpholine
Fórmula: C₁₀H₁₃NO
Ponto de ebulição: 268 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51…54 °C
Densidade: 1,058 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006166
Número CAS: 92-53-5
EINECS: 202-164-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Melting Point 48 - 51 °C
Molar Mass 163.22 g/mol
Boiling Point 260 °C (1013 hPa)
Flash Point 124 °C
Density 1.053 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 410 °C