RepSox ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
2-[3-(6-Methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-1,5-naphthyridine, 2-(3-(6-Methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-1,5-naphthyridine, ALK 5 Inhibitor II, TGF-beta RI Kinase Inhibitor II
R0224-25MG
R0224-5MG
TCIAR0224-25MGEA
234
EUR
TCIAR0224-25MG
TCIAR0224-5MG
RepSox ≥98.0% (por HPLC)
RepSox
Fórmula:
C₁₇H₁₃N₅ Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD09037561 Número CAS: 446859-33-2 |
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 193.0 to 197.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...