Print…
Rotigotine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (S)-6-[Propyl[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
R0220-10MG R0220-50MG
TCIAR0220-10MGEA 113 EUR
TCIAR0220-10MG TCIAR0220-50MG
Rotigotine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Rotigotine
Fórmula: C₁₉H₂₅NOS
Ponto de Fusão: 78°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00869590
Número CAS: 99755-59-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -34.0 ~ -38.0 deg (C=1, methanol)