Print…
Roflumilast N-oxide ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
R0217-25MG R0217-5MG
TCIAR0217-25MGEA 188 EUR
TCIAR0217-25MG TCIAR0217-5MG
Roflumilast N-oxide ≥98.0% (por HPLC)
Roflumilast N-oxide
Fórmula: C₁₇H₁₄Cl₂F₂N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04112984
Número CAS: 292135-78-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.00 to 7.00 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C