Print…
Ramelteon ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
R0216-100MG R0216-1G
TCIAR0216-100MGEA 68 EUR
TCIAR0216-100MG TCIAR0216-1G
Ramelteon ≥98.0% (por GC)
Ramelteon
Fórmula: C₁₆H₂₁NO₂
Número MDL : MFCD08067736
Número CAS: 196597-26-9
Merck Index: 14,08101
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -55.0 to -60.0 deg (C=1, CHCL3)