Print…
Rifapentine ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
R0198-500MG R0198-100MG
TCIAR0198-500MGEA 336 EUR
TCIAR0198-500MG TCIAR0198-100MG
Rifapentine ≥98.0% (por HPLC)
Rifapentine
Fórmula: C₄₇H₆₄N₄O₁₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00866806
Número CAS: 61379-65-5
EINECS: 262-743-9
Merck Index: 14,08219
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %