Ru(II)-(S)-Pheox para uso como catalisador
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tetrakis(acetonitrile)[2-[(4S)-4,5-dihydro-4-phenyl-2-oxazolyl-N]phenyl]ruthenium(II) Hexafluorophosphate, Ruthenium-tetrakis(acetonitrile)[2-[(4S)-4,5-dihydro-4-phenyl-2-oxazolyl-κN3]phenyl-κC]-hexafluorophosphate
R0196-200MG
R0196-1G
TCIAR0196-200MGEA
67
EUR
TCIAR0196-200MG
TCIAR0196-1G
Ru(II)-(S)-Pheox para uso como catalisador
Ru(II)-(S)-Pheox
Fórmula:
C₂₃H₂₄F₆N₅OPRu Peso Molecular: 632.51 g/mol |
Número MDL :
MFCD31618155 Número CAS: 1259070-80-8 |
|
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Elemental analysis (Nitrogen) | 10.50 to 11.50 % |
Specific rotation [a]20/D | +242 to +252 deg (C=0.1, CH3CN) |