Print…
Roxatidine Acetate hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Oxo-2-((3-(3-(piperidin-1-ylmethyl)phenoxy)propyl)amino)ethyl acetate hydrochloride, 2-Acetoxy-N-[3-[3-(1-piperidinylmethyl)phenoxy]propyl]acetamide hydrochloride
R0178-200MG R0178-1G
TCIAR0178-200MGEA 41 EUR
TCIAR0178-200MG TCIAR0178-1G
Roxatidine Acetate hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Roxatidine Acetate hydrochloride
Fórmula: C₁₉H₂₈N₂O₄·HCl
Número MDL : MFCD00941429
Número CAS: 93793-83-0
Merck Index: 14,08274
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C