Print…
Diacetato[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ru(OAc)2[(R)-tolbinap]
R0168-200MG R0168-1G
TCIAR0168-200MGEA 30 EUR
TCIAR0168-200MG TCIAR0168-1G
Diacetato[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Diacetato[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Número MDL : MFCD09753021
Número CAS: 116128-29-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0f3fcbdbdc3d6e9ea84caf85a4afb40f76d610c&vid=d0f3fcbdbdc3d6e9ea84caf85a4afb40f76d610c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
IR to pass test