Print…
[RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos®)]Cl
Fornecedor: TCI
R0158-200MG R0158-1G
TCIAR0158-200MGEA 33 EUR
TCIAR0158-200MG TCIAR0158-1G
[RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos®)]Cl
[RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos®)]Cl
Fórmula: C₈₄H₁₁₄Cl₂O₈P₂Ru
Número MDL : MFCD09753019
Número CAS: 944451-32-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef4e674bdfd93a5978077e3fd9865eea1432d8d&vid=7ef4e674bdfd93a5978077e3fd9865eea1432d8d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test