Print…
[RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos®)]Cl
Fornecedor: TCI
R0156-200MG R0156-1G
TCIAR0156-200MGEA 43 EUR
TCIAR0156-200MG TCIAR0156-1G
[RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos®)]Cl
[RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos®)]Cl
Fórmula: C₅₆H₅₈Cl₂O₄P₂Ru
Número MDL : MFCD09753018
Número CAS: 944451-30-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b95b690dc4af61bf720abaf729be7525bd989d50&vid=b95b690dc4af61bf720abaf729be7525bd989d50&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test