Print…
RuCl2[(R)-xylbinap][(R,R)-dpen]
Fornecedor: TCI
R0135-200MG R0135-1G
TCIAR0135-200MGEA 37 EUR
TCIAR0135-200MG TCIAR0135-1G
RuCl2[(R)-xylbinap][(R,R)-dpen]
RuCl2[(R)-xylbinap][(R,R)-dpen]
Fórmula: C₆₆H₆₄Cl₂N₂P₂Ru
Número MDL : MFCD09753028
Número CAS: 220114-38-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94bdb4870db6a863dc73c03dcae76d8624ad59d3&vid=94bdb4870db6a863dc73c03dcae76d8624ad59d3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown powder to crystal
IR to pass test