Print…
RuCl2[(R)-xylbinap][(R)-daipen]
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dichloro{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}[(2R)-(-)-1,1-bis(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1,2-butanediamine]ruthenium(II) RuCl2[(R)-xylbinap][(R)-daipen]
R0133-200MG R0133-1G
TCIAR0133-200MGEA 44 EUR
TCIAR0133-200MG TCIAR0133-1G
RuCl2[(R)-xylbinap][(R)-daipen]
RuCl2[(R)-xylbinap][(R)-daipen]
Fórmula: C₇₁H₇₄Cl₂N₂O₂P₂Ru
Peso Molecular: 1221.30 g/mol
Número MDL : MFCD09753026
Número CAS: 220114-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31f795baa764f56a74c80169ea83b87790fdfbdd&vid=31f795baa764f56a74c80169ea83b87790fdfbdd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test